Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA019136
Sigma-Aldrich
Anti-NUDCD3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-NudC domain-containing protein 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
RRKEEEEAKTVSAAAAEKEPVPVPVQEIEIDSTTELDGHQEVEKVQPPGPVKEMAHGSQEAEAPGAVAGAAE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUDCD3(23386)
Opis ogólny
Gen NUDCD3 (NudC domain-containing gene 3) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 7p13-p12. Białko lokalizuje się w centrosomie i ciele środkowym.
Immunogen
NudC domain-containing protein 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-NUDCD3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
NUDCD3 (NudC domain-containing gene 3) jest zaangażowany w cytokinezę poprzez stabilizację łańcucha pośredniego dyneiny. Brak NUDCD3 indukuje defekty mitotyczne. Zaburzenia poziomu NUDCD3 powodują błędną lokalizację kompleksu dyneiny z kinetochorów, mikrotubul wrzeciona i biegunów wrzeciona, agregację łańcucha pośredniego dyneiny w cytoplazmie i degradację łańcucha pośredniego dyneiny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74853
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Koji Okabayashi et al.
Cancer science, 103(9), 1617-1624 (2012-06-09)
Esophageal squamous cell cancer (ESCC) is one of the most common lethal tumors in the world, and development of new diagnostic and therapeutic methods is needed. In this study, cancer-testis antigen, BORIS, was isolated by functional cDNA expression cloning using
Mariana Tamazato Longhi et al.
PloS one, 11(7), e0159856-e0159856 (2016-07-23)
Maspin (SerpinB5) is a non-inhibitory serpin (serine protease inhibitor) with very diverse biological activities including regulation of cell adhesion, migration, death, control of gene expression and oxidative stress response. Initially described as a tumor and metastasis suppressor, clinical data brought
Inhibition of cytokinesis by overexpression of NudCL that is localized to the centrosome and midbody.
Yuqi Cai et al.
Cell research, 19(11), 1305-1308 (2009-10-07)
Tianhua Zhou et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(24), 9039-9044 (2006-06-07)
Cytoplasmic dynein, a minus-end-directed microtubule motor, has been implicated in many fundamental cellular processes; however, little is known regarding the underlying molecular machinery that regulates its stability. In Aspergillus nidulans, nuclear distribution gene C (nudC) has been implicated in the
David Asante et al.
Journal of cell science, 127(Pt 21), 4774-4787 (2014-09-11)
Cytoplasmic dynein-2 is the motor for retrograde intraflagellar transport (IFT), and mutations in dynein-2 are known to cause skeletal ciliopathies. Here, we define for the first time the composition of the human cytoplasmic dynein-2 complex. We show that the proteins