Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA018790
Sigma-Aldrich
Anti-FAIM2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Fas apoptotic inhibitory molecule 2, Anti-Protein lifeguard, Anti-Transmembrane BAX inhibitor motif-containing protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
MTQGKLSVANKAPGTEGQQQVHGEKKEAPAVPSAPPSYEEATSGE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAIM2(23017)
Opis ogólny
Gen Fas apoptotic inhibitory molecule-2 (FAIM2) jest mapowany na ludzki chromosom 12q13. FAIM2 jest szeroko rozpowszechniony z wyższą ekspresją w hipokampie. FAIM2 jest białkiem związanym z błoną. Białko jest obecne w cytoplazmie, na błonie komórkowej i ma barwienie okołojądrowe. FAIM2 jest popularnie określane jako LFG (Lifeguard).
Immunogen
Fas apoptotic inhibitory molecule 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-FAIM2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Fas apoptotic inhibitory molecule-2 (FAIM2) jest białkiem antyapoptotycznym, które chroni przed śmiercią komórek za pośrednictwem Fas. FAIM2 jest regulowany w górę w liniach komórkowych ludzkiego raka piersi. Proponuje się, że regulacja FAIM2 w górę hamuje apoptozę w komórkach raka piersi. Antyapoptotyczna natura FAIM2 zapewnia neuroprotekcję w neuronach ziarnistych móżdżku i komórkach Purkinjego. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu w FAIM2 jest związany ze zwiększonym ryzykiem otyłości.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74197
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simone C Tauber et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 73(1), 2-13 (2013-12-18)
Fas-apoptotic inhibitory molecule 2 (Faim2) is a neuron-specific membrane protein and a member of the evolutionary conserved lifeguard apoptosis regulatory gene family. Its neuroprotective effect in acute neurological diseases has been demonstrated in an in vivo model of focal cerebral
Daniel Komnig et al.
Journal of neurochemistry, 145(3), 258-270 (2018-01-10)
Delayed cell death in the penumbra region of acute ischemic stroke occurs through apoptotic mechanisms, making it amenable to therapeutic interventions. Fas/CD95 mediates apoptotic cell death in response to external stimuli. In mature neurons, Fas/CD95 signaling is modulated by Fas-apoptotic
Linlin Tang et al.
Diagnostic pathology, 9, 56-56 (2014-03-14)
The goal of our study is to investigate the associations between 18 candidate genetic markers and overweight/obesity. A total of 72 eligible articles were retrieved from literature databases including PubMed, Embase, SpingerLink, Web of Science, Chinese National Knowledge Infrastructure (CNKI)
Vesna Bucan et al.
Cellular & molecular biology letters, 15(2), 296-310 (2010-03-26)
Lifeguard (LFG) is an anti-apoptotic protein that inhibits Fas-mediated death in tumour cells. However, the molecular function of human LFG in the carcinogenesis of human breast cells is uncertain. We studied the expression and function of endogenous LFG in four
Tatiana Hurtado de Mendoza et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(41), 17189-17194 (2011-10-01)
Lifeguard (LFG) is an inhibitor of Fas-mediated cell death and is highly expressed in the cerebellum. We investigated the biological role of LFG in the cerebellum in vivo, using mice with reduced LFG expression generated by shRNA lentiviral transgenesis (shLFG