Kluczowe dokumenty
H8291
Platelet-Derived Growth Factor-AA human
PDGF-AA, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
Synonim(y):
PDGF−AA
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
≤2000 ng/mL Specific activity ED50
jakość
endotoxin tested
masa cząsteczkowa
dimer 35-45 kDa (glycosylated)
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
≤1 EU/μg
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PDGFA(5154)
Opis ogólny
The PDGF gene is highly conserved and is mapped to human chromosome 7p22.3.[5][6] PDGF is structurally and functionally related to vascular endothelial growth factors.[6]
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
The sources of PDGF during wound repair include platelets (predominantly PDGF-AB), smooth muscles (PDGF-A),18 monocyte-derived macrophages (PDGF-B),19 and endothelial cells (PDGF- B).20 PDGF may play a role during normal embryonic development.
Purified PDGF activates two distinct PDGF receptors encoded by separate genes. PDGF-AA binds only to -PDGF receptor but PDGF-AB and PDGF-BB bind to both alpha and β-receptors; i.e., the alpha-receptor binds either A or B chain and the β-receptor binds only the B chain.
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Partial Trisomy 10p11.22p15.3 and Monosomy 7p22.3
Detected by Chromosomal Microarray Analysis