GE28-9466-03
HiTrap® Albumin IgG Depletion
Cytiva 28-9466-03, pack of 2 × 1 mL
Synonim(y):
Albumin depletion column, Albumin removal column
About This Item
Polecane produkty
ligand
recombinant protein G fragment and recombinant protein binding HSA
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 2 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9466-03
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-9
Zakres roboczy
3-9
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- HiTrap® Albumin & IgG Depletion is a prepacked column for the depletion of albumin and IgG from human serum or plasma.
- HiTrap® Albumin & IgG Depletion column provides rapid and easy processing in a convenient format for handling larger sample volumes (~150 μL) using a liquid chromatography system or manually using a syringe.
- Columns are prepacked with high performance Sepharose™ based media with an affinity for human serum albumin (HSA) and IgG.
- High depletion capacity, removes > 95% HSA and > 90% IgG, with high reproducibility.
- Simple and fast procedure.
- Removal of albumin and IgG allows a higher load of less abundant Proteins to be included in the analysis and detection of more Proteins.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page shows how to purify or remove albumin and IgG with Albumin & IgG Depletion Sepharose High Performance from Cytiva.
Na tej stronie przedstawiono sposób oczyszczania lub usuwania albumin i IgG za pomocą wysokowydajnej sefarozy do usuwania albumin i IgG firmy Cytiva.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.