Merck
G6879
Sigma-Aldrich
Gly-Gly amide hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9N3O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.NCC(=O)NCC(N)=O
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3