G1876
L-Glutamic acid γ-ethyl ester
Synonim(y):
L-Glutamic acid 5-ethyl ester
About This Item
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO4/c1-2-12-6(9)4-3-5(8)7(10)11/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,10,11)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
XMQUEQJCYRFIQS-YFKPBYRVSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3