Key Documents
F6256
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furyl)uracil
Synonim(y):
Ftorafur, Tegafur
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
mp
171-173 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC1=CN(C2CCCO2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H9FN2O3/c9-5-4-11(6-2-1-3-14-6)8(13)10-7(5)12/h4,6H,1-3H2,(H,10,12,13)
Klucz InChI
WFWLQNSHRPWKFK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges