F3927
Fluorescein-α-D-mannopyranoside−polyacrylamide
powder
Synonim(y):
α-D-Man-PAA-FI
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
~30 kDa
kolor
yellow
Zastosowanie
detection
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Fluoresceina-α-D-mannopiranozyd-poliakryloamid (α-D-Man-PAA-FI) może być stosowana jako glikoproba (Glyc-PAA) do wykrywania miejsc wiązania przy użyciu technik mikroskopii fluorescencyjnej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)