Merck
F2153
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Fibroblast Growth Factor-4 antibody produced in mouse
clone 19805.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
19805.11, monoclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FGF4(2249)
Specyficzność
The antibody does not cross-react with bovine FGF-acidic, recombinant human FGF-acidic, bovine FGF-basic, recombinant human FGF-basic, and recombinant human β-ECGF.
Immunogen
recombinant human fibroblast growth factor-4.
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Uwaga dotycząca przygotowania
Purified using protein A
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)