Kluczowe dokumenty
F1513
Iron(III) chloride hexahydrate
ACS reagent, 97.0-102.0%
Synonim(y):
Ferric chloride hexahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
ciśnienie pary
1 mmHg ( 194 °C)
Próba
97.0-102.0%
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble matter
≤0.01% Phosphorus compounds (as PO4)
≤0.1% Substances not precipitated by ammonium hydroxide (as sulfates)
bp
280-285 °C (lit.)
mp
37 °C (lit.)
ślady anionów
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Cu: ≤0.003%
Fe2+:, passes test (limit ∼0.002%)
Zn: ≤0.003%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Klucz InChI
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?