Key Documents
EPM1194-9907
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2100/40/40R/42/42R & Excella® E24/E24R Shakers
for 1 L Erlenmeyer flasks, dedicated, phenolic resin
About This Item
Kod UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Właściwości
9 x 1 L Erlenmeyer flasks
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
phenolic resin
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® M1194-9907 (Global)
dł. × szerokość
45.7 cm × 45.7 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 2100/40/40R/42/42R & Excella E24/E24R shakers to ensure a safe and perfect fit.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG