Key Documents
EPK0641-3002
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x 102 mm/ 4 in boxes, (4 x 3) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
aluminum
Właściwości
(4 x 3) configuration
Holds 12 x 102 mm/ 4 in boxes
drawer
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
rack for 102 mm/ 4 in boxes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® K0641-3002 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
562 mm (22 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 415 mm (16.3 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
for ULT freezer: Innova U360 (max. 108 boxes), Innova U535 (max. 144 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 216 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 216 boxes)for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG