Key Documents
EP5820766000
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Rotor Lid
for rotor FA-45-20-17, aerosol-tight
About This Item
Kod UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.02
Materiały
aluminum
opis
for 5804/5804R & 5810/5810R
Właściwości
aerosol-tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820766000
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for rotor FA-45-20-17
for use with Centrifuge 58xx
Opis ogólny
Replacement rotor lid, aerosol-tight, for rotor FA-45-20-17
Cechy i korzyści
aerosol-tight
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG