EP5820726008
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 2.6 - 5 mL round-bottom tubes, pack of 2
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
capacity 2.6 - 5 mL round-bottom tubes
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820726008 (Global)
Parametry
16,233 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
metody
centrifugation: suitable
Średnica
13 mm
kompatybilność
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30