EP0030626303
Eppendorf® Lobind Microplate 384/V-PP, 384 wells
sterile, pkg of 240 ea, white polypropylene, V-bottom clear wells
About This Item
Polecane produkty
Materiały
V-bottom clear wells
white polypropylene
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 240 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030626303
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 wells
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG