EMU092381
MISSION® esiRNA
targeting mouse Idi2
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGTGAGACGCTGCTGCTACATGAGCCAGAAGGACGTGCAGGAGCTACTGGACAGGGAGGCCCGAGGAGAAGAAAAGATCACCCCTTGGTTCAGAAGCATGGTAGAGGATTTCCTGTTCTCTTGGTGGCCTCATTTAGAGGATGTGTCTTCATTCGTGGAGCCTGACAAGATATATGGACTGTGAGTTGGGAGAAGTACAGTCTATAGCTGAGGTCAGCTCCAAGGCAGGATTTGAATTGCTTGCACTAGGGTGAGGGGAGTTATAGAAGTTGAATGCTGAAATCCTTCAGTCACCTTGCCAGCTAAAATCCAGCCTGCGAGTTTTAACCAATTGTTCCCTTGATTCTTCTAGCTCTTAAAAAGTTTTCCGCTGCAGTCTACAGAAATATCACTTTCCTCCCTAACAGTTCTCTGCGGAGCATCTGCTCTCCTTAGTCTCATGGACAGCAGAGGCTCAGACAAGGACCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... IDI2(320581) , Idi2(320581)
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2