Kluczowe dokumenty
EMU053971
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Vapa
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTGCTCCACCAAACATTTCAGATATGGAAGCTGTGTGGAAAGAAGCAAAACCTGATGAATTAATGGATTCTAAATTGAGATGTGTGTTTGAAATGCCGAATGAAAATGATAAGCTGAATGATATGGAACCTAGCAAAGCTGTTCCACTGAATGCATCCAAACAAGACGGACCCCTGCCAAAACCACACAGTGTTTCACTCAATGATACGGAAACAAGGAAACTGATGGAAGAGTGCAAGCGACTCCAGGGAGAAATGATGAAGCTCTCAGAAGAAAACCGACACCTGAGAGATGAAGGCCTAAGGCTCAGAAAGGTAGCACATTCGGATAAACCTGGATCCACCTCAGCCGTGTCCTTCAGAGATAATGTCACCAGTCCTCTTCCTTCTCTTCTGGTTGTAATTGCAGCCATTTTCATTGGATTCTTTCTAGGGAAATTCATCTTGTAGAGTGAAGCATGCAGAGTGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lucas Albacete-Albacete et al.
The Journal of cell biology, 219(11) (2020-10-15)
The composition and physical properties of the extracellular matrix (ECM) critically influence tumor progression, but the molecular mechanisms underlying ECM layering are poorly understood. Tumor-stroma interaction critically depends on cell communication mediated by exosomes, small vesicles generated within multivesicular bodies