EMU051561
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tspear
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACAGTCATGGCGACATTTCACCATTGGGAAAATCTTCCTGGCTGTGGCCAACTTTGGGCCAAATGAAAGGGGTCAAGAGTTCTCCGTCATCTACAAATGGAGCCCCAGAAAGCTGAAGTTCACCCTCTACCAGAGGATTGCCACCCACAGCGCCCGTGACTGGGAGGCCTTTGAGGTGGACGGAGAGCACTTCCTGGTGGTAGCCAACCACCGAGAAGGGGACAACCACAACATCGACAGCATGGTCTACAGGTGGAACCCCAGCAGCCAGCTCTTTGAAGCCAATCAGTCCATTGCCACGTCGGGTGCCTACGACTGGGAGTTCTTCACCGTGGGGCCTTACTCCTTCCTGGTGGTGGCCAACACCTTCAATGGCACTTCCACCCAGGTGCATTCCCACCTGTACATCTGGCTGGTCGGGGCTTTCCAGCTCTTCCAGTCGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... TSPEAR(252974) , C330046G03Rik(252974)
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2