Kluczowe dokumenty
EMU041791
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Dusp4
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTCGTCTTCAGCTTCCCTGTGTCTGTGGGCGTGCACGCGGCCCCCAGTAACCTGCCGTACCTGCACAGCCCCATCACCACCTCCCCCAGCTGTTAGGACTCGTCTCTGGACCCCAAATCCAGAGTCGGCCCCCAGCCAGTTGCCAGCCACCTGTGAACAGCAAATAGGGACTGACCAGTGGGGGATCAGGTGACCAGGCTCCGTCTCCATTTCTCCTTGGCCAACCACAGGGCCAGCTAGGATGGCAATAACGACTTTGAATACACATTAAAAACAAACACAACTAAACACTCTAACATAAGCAATAACGGCGGTTTCCGCTGCCAGAGAAGACTTGGTTTCTGTGTCAGTTTTTACTTTGCAGGTAGAAATTTACCTCATTATTATTATTATTAAAAAAGCAATCAAGCTTGAAAGTTATGAAACCCCACAGATCCTGGCAAATGTGCGCAACCAATTTTTATTGAGTGGAGAGGGAAAGGAAAGAGGAGAAAAAATGAGTTTGCCAGGAAAGTGCCTGGTTCTGTGTGTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kelly K Haagenson et al.
Oncotarget, 5(4), 1101-1110 (2014-03-25)
Increased activation of ERK signaling has been reported in breast cancer models of acquired tamoxifen resistance. Here, we examined the expression of Mitogen-Activated Protein Kinase Phosphatases (MKPs) 1 and 2 following tamoxifen treatment and the effects of MKP-1/MKP-2 overexpression on