EMU030031
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ddit3
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAATAACAGCCGGAACCTGAGGAGAGAGTGTTCCAGAAGGAAGTGCATCTTCATACACCACCACACCTGAAAGCAGAACCTGGTCCACGTGCAGTCATGGCAGCTGAGTCCCTGCCTTTCACCTTGGAGACGGTGTCCAGCTGGGAGCTGGAAGCCTGGTATGAGGATCTGCAGGAGGTCCTGTCCTCAGATGAAAATGGGGGCACCTATATCTCATCCCCAGGAAACGAAGAGGAAGAATCAAAAACCTTCACTACTCTTGACCCTGCGTCCCTAGCTTGGCTGACAGAGGAGCCAGGGCCAACAGAGGTCACACGCACATCCCAAAGCCCTCGCTCTCCAGATTCCAGTCAGAGTTCTATGGCCCAGGAGGAAGAGGAGGAAGAGCAAGGAAGAACTAGGAAACGGAAACAGAGTGGTCAGTGCCCAGCCCGGCCTGGGAAGCAACGCATGAAGGAGAAGGAGCAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... DDIT3(13198) , Ddit3(13198)
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1