EHU055401
MISSION® esiRNA
targeting human BAG1
Wybierz wielkość
1060,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1060,00 zł
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCAATGAGAAGCACGACCTTCATGTTACCTCCCAGCAGGGCAGCAGTGAACCAGTTGTCCAAGACCTGGCCCAGGTTGTTGAAGAGGTCATAGGGGTTCCACAGTCTTTTCAGAAACTCATATTTAAGGGAAAATCTCTGAAGGAAATGGAAACACCGTTGTCAGCACTTGGAATACAAGATGGTTGCCGGGTCATGTTAATTGGGAAAAAGAACAGTCCACAGGAAGAGGTTGAACTAAAGAAGTTGAAACATTTGGAGAAGTCTGTGGAGAAGATAGCTGACCAGCTGGAAGAGTTGAATAAAGAGCTTACTGGAATCCAGCAGGGTTTTCTGCCCAAGGATTTGCAAGCTGAAGCTCTCTGCAAACTTGATAGGAGAGTAAAAGCCACAATAGAGCAGTTTATGAAGATCTTGGAGGAGATTGACACACTGATCCTGCCAGAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?