Kluczowe dokumenty
EHU043741
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AEBP1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGACACCAGGAGGACTACCCGGTTCACAGGCGTCATCACCCAGGGCAGAGACTCCAGCATCCATGACGATTTTGTGACCACCTTCTTCGTGGGCTTCAGCAATGACAGCCAGACATGGGTGATGTACACCAACGGCTATGAGGAAATGACCTTTCATGGGAACGTGGACAAGGACACACCCGTGCTGAGTGAGCTCCCAGAGCCGGTGGTGGCTCGTTTCATCCGCATCTACCCACTCACCTGGAATGGCAGCCTGTGCATGCGCCTGGAGGTGCTGGGGTGCTCTGTGGCCCCTGTCTACAGCTACTACGCACAGAATGAGGTGGTGGCCACCGATGACCTGGATTTCCGGCACCACAGCTACAAGGACATGCGCCAGCTCATGAAGGTGGTGAACGAGGAGTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kai Guo et al.
Behavioural neurology, 2020, 8890452-8890452 (2020-11-24)
Our study was aimed at investigating the mechanistic consequences of the upregulation of adipocyte enhancer-binding protein 1 (AEBP1) in glioblastoma (GBM). The expression of AEBP1 in GBM was assessed by bioinformatics analysis and qRT-PCR; the effects of AEBP1 on GBM
Shouchao Li et al.
Oncology letters, 17(1), 55-62 (2019-01-19)
The present study aimed to analyze adipocyte enhancer-binding protein 1 (AEBP1) expression in colorectal cancer (CRC), with a focus on its possible molecular mechanisms, in order to provide novel insight into the clinical treatment of CRC. Immunohistochemistry (IHC) was used