EHU035911
MISSION® esiRNA
targeting human LYPD3
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAACCAGTCAGACTCCGAGACAGGGAGTAGAACACGAGGCCTCCCGGGATGAGGAGCCCAGGTTGACTGGAGGCGCCGCTGGCCACCAGGACCGCAGCAATTCAGGGCAGTATCCTGCAAAAGGGGGGCCCCAGCAGCCCCATAATAAAGGCTGTGTGGCTCCCACAGCTGGATTGGCAGCCCTTCTGTTGGCCGTGGCTGCTGGTGTCCTACTGTGAGCTTCTCCACCTGGAAATTTCCCTCTCACCTACTTCTCTGGCCCTGGGTACCCCTCTTCTCATCACTTCCTGTTCCCACCACTGGACTGGGCTGGCCCAGCCCCTGTTTTTCCAACATTCCCCAGTATCCCCAGCTTCTGCTGCGCTGGTTTGCGGCTTTGGGAAATAAAATACCGTTGTATATATTCTGCCAGGGGTGTTCTAGCTTTTTGAGGACAGCTCCTGTATCCTTCTCATCCTTGTCTCTCCGCTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LYPD3(27076) , LYPD3(27076)
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)