Przejdź do
EHU034671
MISSION® esiRNA
targeting human PIK3CB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GAAGCCTTTGTGGCTGGTATACAATAACAAGGTATTTGGTGAGGATTCAGTTGGAGTGATTTTTAAAAATGGTGATGATTTACGACAGGATATGTTGACACTCCAAATGTTGCGCTTGATGGATTTACTCTGGAAAGAAGCTGGTTTGGATCTTCGGATGTTGCCTTATGGCTGTTTAGCAACAGGAGATCGCTCTGGCCTCATTGAAGTTGTGAGCACCTCTGAAACAATTGCTGACATTCAGCTGAACAGTAGCAATGTGGCTGCTGCAGCAGCCTTCAACAAAGATGCCCTTCTGAACTGGCTTAAAGAATACAACTCTGGGGATGACCTGGACCGAGCCATTGAGGAATTTACACTGTCCTGTGCTGGCTACTGTGTAGCTTCTTATGTCCTTGGGATTGGTGACAG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PIK3CB(5291)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU113461EHU039391EHU042421
esiRNA cDNA target sequence
GAAGCCTTTGTGGCTGGTATACAATAACAAGGTATTTGGTGAGGATTCAGTTGGAGTGATTTTTAAAAATGGTGATGATTTACGACAGGATATGTTGACACTCCAAATGTTGCGCTTGATGGATTTACTCTGGAAAGAAGCTGGTTTGGATCTTCGGATGTTGCCTTATGGCTGTTTAGCAACAGGAGATCGCTCTGGCCTCATTGAAGTTGTGAGCACCTCTGAAACAATTGCTGACATTCAGCTGAACAGTAGCAATGTGGCTGCTGCAGCAGCCTTCAACAAAGATGCCCTTCTGAACTGGCTTAAAGAATACAACTCTGGGGATGACCTGGACCGAGCCATTGAGGAATTTACACTGTCCTGTGCTGGCTACTGTGTAGCTTCTTATGTCCTTGGGATTGGTGACAG
esiRNA cDNA target sequence
CTGGCTGAAGTCCAAGAACCCGGGGGAGGCCCTGGATCGAGCCATTGAGGAGTTCACCCTCTCCTGTGCTGGCTATTGTGTGGCCACATATGTGCTGGGCATTGGCGATCGGCACAGCGACAACATCATGATCCGAGAGAGTGGGCAGCTGTTCCACATTGATTTTGGCCACTTTCTGGGGAATTTCAAGACCAAGTTTGGAATCAACCGCGAGCGTGTCCCATTCATCCTCACCTACGACTTTGTCCATGTGATTCAGCAGGGGAAGACTAATAATAGTGAGAAATTTGAACGGTTCCGGGGCTACTGTGAAAGGGCCTACACCATCCTGCGGCGCCACGGGCTTCTCTTCCTCCACCTCTTTGCCCTGATGCGGGCGGCAGGCCTGCCTGAGCTCAGCTGCTCCAAAGACATC
esiRNA cDNA target sequence
ACCTTGTTCCAATCCCAGGTGGAATGAATGGCTGAATTATGATATATACATTCCTGATCTTCCTCGTGCTGCTCGACTTTGCCTTTCCATTTGCTCTGTTAAAGGCCGAAAGGGTGCTAAAGAGGAACACTGTCCATTGGCATGGGGAAATATAAACTTGTTTGATTACACAGACACTCTAGTATCTGGAAAAATGGCTTTGAATCTTTGGCCAGTACCTCATGGATTAGAAGATTTGCTGAACCCTATTGGTGTTACTGGATCAAATCCAAATAAAGAAACTCCATGCTTAGAGTTGGAGTTTGACTGGTTCAGCAGTGTGGTAAAGTTCCCAGATATGTCAGTGATTGAAGAGCATGCCAATTGGTCTGTATCCCGAGAAGCAGGATTTAGCTATTCCCACGCAGG
esiRNA cDNA target sequence
TCAGCCAAGCATTGTTGAAGGGTGATAAGTCTGTCAGAGTTATGCGTTCTTTGCTGGCTGCACAACAGACATTTGTAGATCGGTTGGTGCATCTAATGAAGGCAGTACAACGCGAAAGTGGAAATCGTAAGAAAAAGAATGAGAGACTACAGGCATTGCTTGGAGATAATGAAAAGATGAATTTGTCAGATGTGGAACTTATCCCGTTGCCTTTAGAACCCCAAGTGAAAATTAGAGGAATAATTCCGGAAACAGCTACACTGTTTAAAAGTGCCCTTATGCCTGCACAGTTGTTTTTTAAGACGGAAGATGGAGGCAAATATCCAGTTATATTTAAGCATGGAGATGATTTACGTCAAGATCAACTTATTCTTCAAATCATTTCACTCATGGACAAGCTGTTACGG
Gene Information
human ... PIK3CB(5291)
Gene Information
human ... PIK3CD(5293)
Gene Information
human ... PIK3CA(5290)
Gene Information
human ... PIK3C3(5289)
Ensembl | human accession no.
ENSG00000051382
Ensembl | human accession no.
ENSG00000171608
Ensembl | human accession no.
ENSG00000121879
Ensembl | human accession no.
ENSG00000078142
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_006219
NCBI accession no.
NM_005026
NCBI accession no.
NM_006218
NCBI accession no.
NM_002647
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhe Zhang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, fj201800183R-fj201800183R (2018-05-25)
Metastasis is the main cause of the lethality of prostate cancer. Class I phosphatidylinositol 3-kinases (PI3Ks), which contain 4 isoforms, α, β, δ, and γ, are known to play important roles in cell growth, migration, invasion, and so on. However
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU034671-50UG04061828310043
EHU034671-20UG04061828545452