Merck
EHU012511
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ST14
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACGTCCTGCTCATCACACTGATAACCAACACTGAGCGGCGGCATCCCGGCTTTGAGGCCACCTTCTTCCAGCTGCCTAGGATGAGCAGCTGTGGAGGCCGCTTACGTAAAGCCCAGGGGACATTCAACAGCCCCTACTACCCAGGCCACTACCCACCCAACATTGACTGCACATGGAACATTGAGGTGCCCAACAACCAGCATGTGAAGGTGCGCTTCAAATTCTTCTACCTGCTGGAGCCCGGCGTGCCTGCGGGCACCTGCCCCAAGGACTACGTGGAGATCAACGGGGAGAAATACTGCGGAGAGAGGTCCCAGTTCGTCGTCACCAGCAACAGCAACAAGATCACAGTTCGCTTCCACTCAGATCAGTCCTACACCGACACCGGCTTCTTAGCTGAATACCTCTCCTACGACTCCAGTGACCCATG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chuan-Jin Wu et al.
The Journal of clinical investigation, 127(2), 623-634 (2017-01-18)
Congenital tufting enteropathy (CTE) is a severe autosomal recessive human diarrheal disorder with characteristic intestinal epithelial dysplasia. CTE can be caused by mutations in genes encoding EpCAM, a putative adhesion molecule, and HAI-2, a cell surface protease inhibitor. A similar
Chuan-Jin Wu et al.
Cells, 9(4) (2020-04-25)
The homologs EpCAM and TROP2, which both interact with claudin-1 and claudin-7, are frequently coexpressed in epithelia including skin. Intestine uniquely expresses high levels of EpCAM but not TROP2. We previously identified EpCAM as a substrate of the membrane-anchored protease
Makiko Kawaguchi et al.
The American journal of pathology, 185(6), 1610-1623 (2015-04-07)
Hepatocyte growth factor activator inhibitor type 1 (HAI-1; official symbol SPINT1) is a membrane-associated serine proteinase inhibitor abundantly expressed in epithelial tissues. Genetically engineered mouse models demonstrated that HAI-1 is critical for epidermal function, possibly through direct and indirect regulation