D3750
Dehydrocholic acid
Synonim(y):
(5β)-3,7,12-Trioxocholan-24-oic acid, 3,7,12-Trioxo-5β-cholanic acid, 5β-Cholanic acid-3,5,12-trione
About This Item
Polecane produkty
opis
anionic
mp
238-240 °C
rozpuszczalność
ethanol: 10 mg/mL
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC(=O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])CC(=O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C(=O)C2)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H34O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-14,16-18,22H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,16-,17+,18+,22+,23+,24-/m1/s1
Klucz InChI
OHXPGWPVLFPUSM-KLRNGDHRSA-N
Działania biochem./fizjol.
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2