Key Documents
D2945
Anti-DCDC2 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DCDC2A, Anti-Doublecortin domain containing 2, Anti-RU2, Anti-RU2S
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~55 kDa
antigen ~70 kDa
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human DCDC2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCDC2(51473)