CLS355000
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, canted neck, graduated, 25 ‑ 325 mL, cap, blue plug seal
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene
Właściwości
cap blue plug seal
graduated 25 ‑ 325 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 355000
metody
cell culture | mammalian: suitable
pojemność
150 mL
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.