Key Documents
C8974
Anti-CD27 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
neutralization: 2.25-9.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD27(939)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie