Merck
C7488
Sigma-Aldrich
Anti-CENP-E antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Centromere-associated protein-E
Wybierz wielkość
200 μL
1320,00 zł
1320,00 zł
Cena katalogowa2640,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1320,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
1320,00 zł
Cena katalogowa2640,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~310 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable using human epitheloid carcinoma HeLa cell line.
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole extract of HeLa nuclear cell line
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CENPE(1062)
Opis ogólny
Białko E związane z centromerem (CENP-E, 312 kDa) należy do nadrodziny kinezinowych białek motorycznych mikrotubul i jest integralną częścią włókien koronowych kinetochoru, które łączą centromer z mikrotubulami wrzeciona. CENP-E lokalizuje się w kinetochorze we wszystkich fazach ruchu chromosomów mitotycznych od wczesnej prometafazy do anafazy A.
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 2545-2563 located near the C-terminus of human CENP-E conjugated to KLH.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CENP-E produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunoblottingu[1]
  • immunofluorescencji[1]
  • immunocytochemii.
Działania biochem./fizjol.
Białko związane z centromerem E (CENP-E) odgrywa ważną rolę w przyłączaniu kinetochorów do mikrotubul wrzeciona w wyrównaniu chromosomów i jest istotnym składnikiem kaskady sygnalizacji mitotycznego punktu kontrolnego. Działa jako silnik w początkowym ruchu chromosomów w strefie mitotycznej. CENP-E jest związany z aktywnością motoryczną mikrotubul ukierunkowaną na koniec minusowy, co sugeruje, że CENP-E może być odpowiedzialny za ruchy kinetochorów w kierunku biegunów w prometafazie i anafazie A. Tłumienie syntezy CENP-E przez antysensowny CENP-E daje chromosomy, które są chronicznie mono zorientowane ze spłaszczonymi wrzecionami dwubiegunowymi i generuje fragmenty biegunów wrzeciona. Pozbawienie CENP-E prowadzi do głębokiej aktywacji punktu kontrolnego i długotrwałego zatrzymania mitotycznego. CENP-E został uznany za partnera wiążącego kinazę mitotycznego punktu kontrolnego BubR1 podczas mitozy.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CENP-E is a plus end-directed kinetochore motor required for metaphase chromosome alignment
Wood KW, et al.
Cell, 91(3), 357-366 (1997)
CENP-E function at kinetochores is essential for chromosome alignment
Schaar BT, et al.
The Journal of Cell Biology, 139(6), 1373-1382 (1997)
Crystallization and preliminary crystallographic analysis of the motor domain of human kinetochore-associated protein CENP-E using an automated crystallization procedure
Garcia SI, et al.
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 60(6), 1158-1160 (2004)
CENP-E forms a link between attachment of spindle microtubules to kinetochores and the mitotic checkpoint
Yao X, et al.
Nature Cell Biology, 2(8), 484-484 (2000)
CENP-E as an essential component of the mitotic checkpoint in vitro
Abrieu A, et al.
Cell, 102(6), 817-826 (2000)