Kluczowe dokumenty
C5804
Calcium phosphate tribasic
suitable for insect cell culture
Synonim(y):
Calcium hydroxyphosphate, HAp, Hydroxylapatite, Tribasic calcium phosphate
About This Item
Postać
solid
metody
cell culture | insect: suitable
mp
1100 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Klucz InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
produkt podobny
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1