C4662
Carbetapentane citrate salt
Synonim(y):
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 2-(2-diethylaminoethoxy)ethyl ester citrate salt
About This Item
rozpuszczalność
H2O: soluble
ciąg SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCOCCOC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H31NO3.C6H8O7/c1-3-21(4-2)14-15-23-16-17-24-19(22)20(12-8-9-13-20)18-10-6-5-7-11-18;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-17H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
AKJDEXBCRLOVTH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... OPRL1(4987) , OPRS1(10280) , SIGMAR1(10280)
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3