Przejdź do
C-27436
Podłoże do różnicowania preadipocytów
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
form
liquid
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka do różnicowania preadipocytów (gotowa do użycia)
Application
Preadipocyte Differentiation Medium to pożywka niezawierająca surowicy, która indukuje różnicowanie preadipocytów w dojrzałe adipocyty. Dojrzałe adipocyty mogą być hodowane przy użyciu Adipocyte Nutrition Medium. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do preadipocytów mysich. Zalecana dla: Ludzkich białych preadipocytów (HWP)
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: d-biotyna: 8 µg / ml Insulina (rekombinowana ludzka): 0,5 µg / ml Deksametazon: 400 ng / ml IBMX: 44 µg / ml L-Tyroksyna: 9 ng / ml Ciglitazon: 3 µg / ml
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix lub SupplementPack w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Przy prawidłowym przechowywaniu produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Analysis Note
All lots of PromoCell Preadipocyte/Adipocyte Media are subjected to comprehensive quality control tests using primary human white preadipocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested preadipocytes. In addition, the Preadipocyte Differentiation Medium/Adipocyte Nutrition Medium are tested for the capacity to induce the terminal differentiation of preadipocytes into mature adipocytes. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Primary human white preadipocytes and culture media for the expansion of undifferentiated preadipocytes, differentiation to adipocytes, and cultivation of mature adipocytes. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.