Merck
C-21210
Pożywka do wzrostu komórek nabłonka sutka
Basal Medium, 500 ml
Synonim(y):
Zalecane z C-39115 lub C-39110
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Mammary Epithelial Cell Basal Medium (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z suplementami: C-39115 lub C-39110
Application
Mammary Epithelial Cell Growth Medium to pozbawiona surowicy pożywka opracowana do hodowli komórek nabłonkowych gruczołu sutkowego. Pożywka jest zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do szczurzych i mysich komórek nabłonkowych gruczołu sutkowego, a także linii komórkowych raka sutka. Zalecane dla: Ludzkie komórki nabłonkowe gruczołu sutkowego
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Mammary Epithelial Cell Growth Medium are subjected to comprehensive quality control tests using primary human mammary epithelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested mammary epithelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Part of a Cell Culture System offered in a variety of formats:Growth Medium (Ready-to-use): Includes Basal Medium and SupplementMixGrowth Medium Kit: Includes Basal Medium and SupplementPackSupplementMix: Contains all media supplements premixed in one vialSupplementPack: Contains all media supplements as individual vials
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)