Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human foreskin (juvenile epidermis)
Morphology:
(epidermal)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human foreskin (juvenile epidermis)
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(epidermal)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne normalne ludzkie melanocyty naskórkowe (NHEM) są izolowane z naskórka młodocianego napletka i są dostarczane w formie kriokonserwowanej. Melanocyty znajdują się w warstwie podstawnej, ale rozgałęziają się między keratynocytami w warstwach ponadpodstawnych. Około 5-10% komórek naskórka to melanocyty. Głównym zadaniem melanocytów jest produkcja melaniny, białka odpowiedzialnego za pigmentację skóry, oczu i włosów. Melanina chroni komórki w skórze i w głębszych warstwach przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Jest produkowana i przechowywana w melanosomach, które znajdują się w pobliżu błony melanocytów, ale może być również przenoszona do sąsiednich keratynocytów. Normalne ludzkie melanocyty naskórkowe 2 są izolowane przy użyciu wolnego od surowicy i PMA podłoża do wzrostu melanocytów M2. Ponieważ PMA jest mitogenem promującym nowotwory, może zakłócać metody eksperymentalne. Dlatego zalecamy stosowanie komórek izolowanych w pożywce do wzrostu melanocytów M2, a także stosowanie tej pożywki do hodowli. Normalne ludzkie keratynocyty naskórkowe (NHEK) i normalne ludzkie fibroblasty skórne (NHDF) od tego samego dawcy są dostępne na życzenie.
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Normal Human Epidermal Melanocytes. They are tested for cell morphology, adherence rate and cell viability. Furthermore, immunohistochemical tests for the cell-type specific marker, Mel-5, are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 5000 - 10000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Mel-5 pozytywny Gwarantowane podwojenie populacji: >15
PMA-free Melanocyte Growth Medium M2
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Primary Human Epidermal Melanocytes and optimized growth media support in vitro cultivation.