C1011
N-Cyclohexyl-N′-(2-morpholinoethyl)carbodiimide metho-p-toluenesulfonate
≥97% (CHN)
Synonim(y):
N-Cyclohexyl-N′-(β-[N-methylmorpholino]ethyl)carbodiimide p-toluenesulfonate, CMC, CME-CDI
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97% (CHN)
Postać
powder
metody
ligand binding assay: suitable
kolor
white
mp
109-111 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.C[N+]2(CCOCC2)CCN=C=NC3CCCCC3
InChI
1S/C14H26N3O.C7H8O3S/c1-17(9-11-18-12-10-17)8-7-15-13-16-14-5-3-2-4-6-14;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h14H,2-12H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
Klucz InChI
GBCAVSYHPPARHX-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3