Przejdź do
C-12282
Ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyń płucnych (HPMEC)
500,000 proliferating cells
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lung
Morphology:
( endothelial)
7610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human lung
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( endothelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowego płuc (HPMEC) są izolowane z płuc od jednego dawcy i są dostarczane w formacie proliferacyjnym. Ponieważ tkanka płucna zawiera naczynia krwionośne i limfatyczne, HPMEC obejmują komórki śródbłonka mikronaczyniowego krwi i limfy. Komórki są rutynowo analizowane za pomocą barwienia immunofluorescencyjnego: barwią się pozytywnie na CD31 i czynnik von Willebranda, a negatywnie na alfa-aktynę mięśni gładkich. Płuca mają ogromną powierzchnię śródbłonka, która jest niezbędna do wymiany gazów. HPMEC są najbardziej odpowiednie do badania ludzkich chorób płuc.
Biochem/physiol Actions
Płuca
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Microvascular Endothelial Cells. They are tested for cell morphology and cell type specific markers, e.g. von Willebrand Factor (vWF), CD31 and Podoplanin using flow cytometric analyses. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) without antibiotics or antimycotics. In addition, all cells have been tested forthe absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość namnażania: 10000 - 20000 komórek na cm2Pasaż po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: dodatni czynnik von Willebranda (vWF), dodatni CD31, dodatni wychwyt Dil-Ac-LDL Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C-14027C-12281C-12241
description
500,000 proliferating cells
description
1 million cells per pellet
description
500,000 cryopreserved cells
description
500,000 cryopreserved cells
biological source
human lung
biological source
human lung
biological source
human lung
biological source
human pulmonary artery
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
morphology
( endothelial)
morphology
(endothelial)
morphology
( endothelial)
morphology
( endothelial)
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)