Key Documents
BMSIPD96004PC
Sigma-Aldrich
BeadBlaster 96 Vial With Cap
polycarbonate, capacity 4 mL, 3/8” SS grinding ball
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NA.82
Materiały
polycarbonate
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific IPD9600-4PC
opakowanie
pack of 240 ×
pojemność
4 mL
kompatybilność
3/8” SS grinding ball
Opis ogólny
4ml polycarbonate vial with attached cap, for use with 3/8” stainless steel grinding ball in the BeadBlaster 96 homogenizer.
Informacje prawne
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.