Kluczowe dokumenty
BM991.8623.02
B Medical U701
Ultra Low Temperature Freezer
Synonim(y):
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
About This Item
Kod UNSPSC:
41103025
Produkt BM991.8623.02 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
wejście AC/DC
220 V / 240 V, US 3-pin plug
Materiały
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
B Medical Systems
Parametry
-40--86 °C temp. range
wys. × szer. × śr.
78.27 in. × 39.06 in. × 40.91 in.
pojemność
26.380 ft3
masa
654.77 lb
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
  • Premium - Upright, Ultra Low Temperature Freeze
  • 3 ST Shelves, 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display
  • Alarm System w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Door Mounted Control Panel
  • Insulated Inner Doors
  • Proximity Card Access Control
  • Electronic Door Access
Zastosowanie
Laboratory Refrigeration
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)