BM991.8526.04
B Medical F701
Plasma Storage Freezer
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materiały
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
B Medical Systems
Parametry
-32--41 °C temp. range
wys. × szer. × śr.
78.27 in. × 39.06 in. × 40.91 in.
pojemność
26.38 ft3
masa
603.28 lb
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Prem ium - Upright, Mid-Size, Plasma Freezer
- 5 SS Perforated Drawers
- Casters with Stabilzers
- 7" Color Display
- Alarm System w/ Battery Back-Up
- USB Data Port, Door Mounted Control Panel
- Interior Doors, B Connected Prepared
- Proximity Card Access Control
- Electronic Door Access
- Temperature Chart Recorder
- Storage Capacaity of 575 Plasma Bags (350ml)
Zastosowanie
Blood Management