B5186
Monoclonal Anti-BAF155 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone DXD7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BRG1-associated Factor 155 KL, Anti-SMARCC1, Anti-SWI/SNF-related, matrix-associated, actin-dependent regulator of chromatin, subfamily C, member 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DXD7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~155 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extract of MCF7 cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SMARCC1(6599)
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)