Przejdź do
B2938
BEPP monohydrochloride
≥98% (HPLC), PKR activator, powder
Synonim(y):
1H-Benzimidazole-1-ethanol, 2,3-dihydro-2-imino-alpha-(phenoxymethyl)-3-(phenylmethyl)- monohydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
762,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H23N3O2 HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.91
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
762,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
BEPP monohydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.OC(COc1ccccc1)CN2C(=N)N(Cc3ccccc3)c4ccccc24
InChI
1S/C23H23N3O2.ClH/c24-23-25(15-18-9-3-1-4-10-18)21-13-7-8-14-22(21)26(23)16-19(27)17-28-20-11-5-2-6-12-20;/h1-14,19,24,27H,15-17H2;1H
InChI key
KDMXJFUGIDGZQL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BEPP is a double-strand RNA-dependent protein kinase (PKR) activator.
BEPP is a double-strand RNA-dependent protein kinase (PKR) activator. The double-strand RNA (dsRNA)-dependent protein kinase is a ubiquitously expressed serine threonine kinase, inducible by interferon γ. PRK is involved in several curtail cellular regulations including phosphorylation of eIF2α (which leads to inhibition of protein synthesis and eliciting antivirus and antitumor activities), modulating activities of eIF2α, NF-κB, ATF-3, and p53. BEPP also inhibits the growth of a human lung cancer cell line overexpressing PKR.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B4313SML2226SML0634
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)