Kluczowe dokumenty
ADF3463850-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 x 50 mL conical tube, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Produkt ADF3463850-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
conical bottom
Właściwości
for use with lid
holds 1 x 50 mL conical tube
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637266 (NA)
Parametry
14,600 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
metody
centrifugation: suitable
Średnica
31 mm
kompatybilność
for use with Rotor F-34-6-38
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)