Merck
ADAPA4812015-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 20 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
flat bottom
Właściwości
for use with aerosol-tight lid
holds 20 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022638704 (NA)
Parametry
2,950 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
118 mm
Średnica
11 mm
kompatybilność
for use with 500 mL rectangular bucket
Opis ogólny
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG