Merck
A2150
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid hemimagnesium salt
About This Item
Wzór liniowy:
C4H6NO4 · 1/2Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
ciąg SMILES
[Mg++].NC(CC(O)=O)C([O-])=O.NC(CC(O)=O)C([O-])=O
Działania biochem./fizjol.
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3