Merck
A2009
Sigma-Aldrich
4-Monomethoxytrityl chloride
Synonim(y):
4-Methoxytriphenylchloromethane, 4-Methoxytrityl chloride, p-Anisylchlorodiphenylmethane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.80
Beilstein:
798425
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Postać
crystalline
kolor
off-white to pink
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3