Key Documents
PLD35
GenElute™ Plasmid Midiprep Kit
sufficient for 35 purifications
Synonim(y):
Gen Elute, GenElute™ Plasmid Kit, midiprep plasmid isolation kit, plasmid extraction kit, plasmid isolation kit, plasmid purification kit
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 35 purifications
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
metody
DNA purification: suitable
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
An overnight recombinant E. coli culture is harvested by centrifugation and subjected to a modified alkaline-SDS lysis procedure followed by adsorption of the DNA onto silica in the presence of high salts. Contaminants are then removed by a spin-wash step. Finally, the bound DNA is eluted in water or Tris-EDTA buffer.
Zastosowanie
Inne uwagi
Zasada
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system