C1562
Freezing container, Nalgene® Mr. Frosty
H × diam. 86 mm × 117 mm
Synonim(y):
freezer container, freezer storage, storage container
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 18 x 1.0 to 2.0 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 5100-0001
Wys. × śr.
86 mm × 117 mm
Opis ogólny
Provides the critical, repeatable, 1°C/min cooling rate required for successful cryopreservation of cells. Easy to use in any mechanical freezer. Container is imprinted with graphic instructions. Requires only isopropyl alcohol. Rigid vial holder keeps vials from contacting alcohol, preventing contamination by wicking. Vial holder floats to allow thawing in a water bath. Numbers molded for identification.
All components withstand repeated freeze/thaw cycles. Stackable.
Zastosowanie
Kompatybilność
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Najczęściej zadawane pytania dotyczące hodowli organoidów. Dowiedz się, jak hodować i analizować organoidy zgodnie z ustalonymi protokołami hodowli komórek 3D. Wskazówki i porady.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Protokoły
Cell culture protocol for high cell viability freezing using cryopreservation reagents like DMSO. Free handbook download.
Protokół hodowli komórkowej do zamrażania komórek o wysokiej żywotności przy użyciu odczynników do kriokonserwacji, takich jak DMSO. Bezpłatny podręcznik do pobrania.