Merck
92540
Sigma-Aldrich
Picric acid solution
Synonim(y):
Creatinine color reagent, 2,4,6-Trinitrophenol
About This Item
Wzór liniowy:
(O2N)3C6H2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.10
Beilstein:
423400
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
ciąg SMILES
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
Klucz InChI
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
For use as a colorimetric reagent in creatinine determination assay.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves