Merck
83866
Sigma-Aldrich
D-Ribose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
≥99.0% (TLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11O8P · 2C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.46
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥99.0% (TLC)
Postać
powder
kolor
beige
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@H]3OC(OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/2C6H13N.C5H11O8P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;6-1-2-3(7)4(8)5(12-2)13-14(9,10)11/h2*6H,1-5,7H2;2-8H,1H2,(H2,9,10,11)/t;;2-,3-,4-,5?/m..1/s1
Klucz InChI
SSHMAENVNUVVFI-VNISEONSSA-N
Zastosowanie
D-Ribose 1-phosphate is used to identify, differentiate and characterize phosphopentomutase(s) and nucleoside phosphorylases such as the uridine phosphorylase(s).
Inne uwagi
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3